Learn More
Miele Professional™ Buses d’injecteur
Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
:
Profondeur : 220 mm
Description
- Convient à une utilisation dans une unité d’injecteur mobile
- Peut être combiné avec le clip E 354
- Ø 6 x 220 mm, raccord à vis
Spécification
Spécification
| Description | Buses d’injecteur |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Couleur | Acier inoxydable |
| À utiliser avec (équipement) | Laveurs pour verrerie de laboratoire |
| Dimensions | 6 dia. in mm |