Description
- Convient pour les chariots et paniers à injection, à visser
- Composant du système EasyLoad
- Unité d'emballage avec 10 injecteurs
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Buse d’injection |
| Comprend | Plastic Supports |
| Profondeur (métrique) | 55 mm |
| Hauteur (métrique) | 125 mm |
| Longueur (métrique) | 60 mm |