Learn More
Miele Professional™ Buses d’injecteur
Code produit. p-8013834 Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
Modèle:
E 351
ID 110
ID 140
ID 160
ID 180
ID 240
ID 90
Dimensions (Dia. x H):
2,5 x 110 mm (dia. x L)
2,5 x 90 mm (dia. x L)
4 x 140 mm (dia. x L)
4 x 160 mm (dia. x L)
4 x 180 mm (dia. x L)
6 x 240 mm (dia. x L)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10486402
Marque: Miele Professional™ 3810320
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Buses d’injecteur avec supports en plastique
  • Convient aux unités d’injecteurs mobiles standard et aux paniers à injection
  • Convient à la mesure des flacons et des tubes à essai, par exemple
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Acier inoxydable
Type de produit Buse d’injection
Couleur Acier inoxydable
Modèle ID 90
À utiliser avec (équipement) Laveurs-désinfecteurs, laboratoire
Comprend Support plastique
Dimensions (Dia. x H) 2,5 x 90 mm (dia. x L)
Quantité 1 de chaque