Learn More
B Braun™ Seringues Injekt à cône unique
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
10 ml
20 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
Descrizione
Appréciez le fonctionnement simple et régulier de la seringue à cône Luer B Braun™ Solo. Son piston vert permet de reconnaître facilement les volumes de remplissage et son bouchon à double joint préserve l’intégrité du contenu.
- Injekt™
- Corps transparent avec graduations
- Piston vert
- Corps et tige de piston : PP
- Sans DEHP ni caoutchouc naturel
Specifica
Specifica
| Certifications/Conformité | EN ISO 7886-1 |
| Type de produit | Seringue |
| Jetable | Oui |
| Quantité | 1/boîte |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| Stérilité | Stérile |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto