Learn More
Brady™ Rouleau d’étiquettes en polypropylène pour imprimantes à jet d’encre avec mandrin de 50,8 mm
Code produit. 17555136
Click to view available options
Largeur (métrique):
25 mm
76 mm
Hauteur (métrique):
12,7 mm
25 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 17555136
Marque: Brady™ 153637
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ce matériau en polypropylène est idéal pour les applications d’identification couleur et de codes-barres où la résistance à l’azote liquide, aux conditions d’autoclavage et aux produits chimiques difficiles est requise
  • Le polypropylène blanc mat avec adhésif acrylique est imprimable à jet d’encre
  • Parfait pour l’identification dans les laboratoires dans lesquels les étiquettes peuvent entrer en contact avec des produits chimiques agressifs
  • Conçu pour les imprimantes à jet d’encre à rouleaux
  • Température de service de -80 à 70°C (-112 à 158°F)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité 2011/65/UE et 2015/863
Type d’adhésif Acrylique, permanent, Permanent
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Pointe de découpe
Matériau Polypropylène (B-7425J)
Print Technology Jet d’encre
Type de produit Étiquettes
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Étiquetage par codes-barres, étiquetage de température froide et de laboratoire, identification générale
À utiliser avec (équipement) Imprimantes à jet d’encre J2000 et J4000
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
Nb par paquet 1000
Forme Rectangle
Plage de températures (impériale) -112°F to +158°F
Plage de températures (métrique) -80°C to +70°C
Épaisseur (impériale) 0.005 in.
Épaisseur (métrique) 0,13 mm
Dimensions (LxW) 25.40 x 25.4 mm
Longueur (impériale) 1 in.
Largeur (impériale) 1 in
Largeur (métrique) 25 mm
Hauteur (impériale) 1 in
Hauteur (métrique) 25 mm
Alternate Part Number JP-179-7425J-SC