Learn More
Mettler Toledo™ Capteurs d’oxygène dissous intelligents ISM InLab™ 605
Code produit 10379604 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Change view
Click to view available options
Longueur (métrique) du câble:
5 m
10 m
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) du câble unitSize
10379604 5 m 1 pièce
10126064 10 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10379604 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51344612
Il en reste null
Spécification
Longueur (métrique) du câble 5 m
Gamme de température (métrique) 0°C à 60°C
Certifications/Conformité Certifié CE, ISO 9001