Learn More
Mettler Toledo™ Électrode de pH InLab™ Expert Pro ISM 5 m
Code produit 10014754 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Change view
Click to view available options
Gamme de température (métrique):
0°C à 100°C
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de température (métrique)
10014754 0°C à 100°C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10014754 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 51344103
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Électrode de pH combinée avec sonde de température intégrée. L’électrode de pH Mettler Toledo™ InLab™ Expert Pro ISM-5 m est robuste, à faible entretien et convient pour une utilisation en laboratoire et sur le terrain.
  • Sonde de température intégrée
  • Arbre PEEK
  • Câble fixe de 5 m et ISM
  • Portatif
  • Robuste
  • Excellente résistance chimique et mécanique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Électrode de pH InLab Expert Go-5m-ISM
Types de connecteurs BNC / RCA, RCA
Matériau céramique
Modèle InLab™ Expert Go-5m-ISM
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Longueur (métrique) du câble 5 m