Description
- À utiliser avec METTLER TOLEDO SevenExcellence et SevenCompact des compteurs ainsi que d'autres marques. Des câbles de connexion peuvent être nécessaires.
- Gestion intelligente des capteurs (ISM Les électrodes capturent et enregistrent les données d'étalonnage, qui sont ensuite automatiquement reconnues par l'appareil une fois connecté.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats grâce au logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et une conformité réglementaire à la norme 21CFR part 11.
- Compatible avec InMotion Échantillonneur automatique pour automatiser la mesure et le nettoyage de jusqu'à 303 échantillons.
Applications à la une
- Eau pure
- Ultrapure eau
- Eau déminéralisée
- Eaux usées
- Solution hautement saline, eau de mer
- Force ionique faible
Accessoires& Soins
- Jonction à manchon en verre fixe
- Verre à membrane LoT
- InLab Pure : rechargeable FRISCOLYT-B™ (51343185) - Maintenir la sonde remplie d'électrolyte pour des résultats précis
- InLab Pure Pro-ISM : rechargeable 3M KCl (51350072) - maintenir la sonde remplie d'électrolyte pour des résultats précis
- Magasin dans 3M KCl (51350072) ou InLab Solution de stockage (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec METTLER TOLEDO tampons (Sachets : 51302080, Bouteilles : 63056116)
Spécification
Spécification
| Description | Électrode de pH InLab Pure Pro-ISM |
| Types de connecteurs | Multibroche |
| Jonction | Manchon en verre fixe |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 1 à 11 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0°C à 80°C |
| Type | Électrode combinée |
| Type de solution de remplissage | Référence 3 mol/l de KCl, pont 1 mol/l de KCl |
| À utiliser avec (application) | Mesure des échantillons à basse température ou avec de faibles concentrations d’ions |
| À utiliser avec (équipement) | Multibroche vers BNC/RCA (30281896) |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?