Learn More
Mettler Toledo™ Câbles de capteur InLab™ : Connexion MultiPin™
Code produit 15529651 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Change view
Click to view available options
Types de connecteurs:
BNC MultiPin / 1 banane de 4 mm
BNC MultiPin / RCA (cinch), étanche IP67
DIN MultiPin / RCA (cinch)
DIN MultiPin 19262 / 1 banane de 4 mm
Lemo MultiPin 00 / 2 bananes de 4 mm
Multibroches-BNC / RCA (Cinch)
Longueur (métrique) du câble:
1,2 m
1.2 m
1.8 m
3.0 m
5.0 m
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Types de connecteurs Longueur (métrique) du câble unitSize
15529651 DIN MultiPin / RCA (cinch) 1.2 m 1 pièce
15509651 Multibroches-BNC / RCA (Cinch) 5.0 m 1 pièce
15599641 Multibroches-BNC / RCA (Cinch) 3.0 m 1 pièce
15519651 BNC MultiPin / 1 banane de 4 mm 1.2 m 1 pièce
15559651 BNC MultiPin / RCA (cinch), étanche IP67 1.8 m 1 pièce
15503181 Multibroches-BNC / RCA (Cinch) 1,2 m 1 pièce
15539651 DIN MultiPin 19262 / 1 banane de 4 mm 1.2 m 1 pièce
15549651 Lemo MultiPin 00 / 2 bananes de 4 mm 1.2 m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15529651 Fournisseur Mettler Toledo™ Code fournisseur 30281910
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Câbles d'électrodes à connecter Mettler Toledo InLab capteurs à n'importe quel Mettler Toledo compteur avec connecteur compatible.
  • Détachable
  • Réutilisable
Remarque : ce câble (30281910) est doté d’un connecteur DIN et ne serait pas compatible avec l’instrument de mesure SevenCompact S213, qui nécessite un BNC. (Pour le S213, voir câble BNC/RCA, 30281896).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs DIN MultiPin / RCA (cinch)
À utiliser avec (équipement) Capteurs Mettler Toledo InLab
À utiliser avec (application) Pour brancher les capteurs Mettler Toledo InLab à n’importe quel instrument de mesure
Longueur (impériale) du câble 4 ft
Longueur (métrique) du câble 1.2 m