Learn More
Welch™ Séparateur d'entrée pour pompe à vide à palettes rotatives à entraînement direct CRVpro
Code produit. 10753922 Tous les produits Welch Ilmvac Produits
Click to view available options
À utiliser avec:
Pompe à aube rotative
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10753922
Marque: Welch™ 320016
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour une utilisation avec la pompe à vide à palettes rotatives à entraînement direct CRVpro
  • Le séparateur d’admission sépare les aérosols en phase liquide du flux gazeux, réduisant ainsi les contaminants chimiques dans l’huile de pompe
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Séparateur d’entrée
À utiliser avec (application) Sépare les aérosols en phase liquide du flux de gaz
À utiliser avec Pompe à aube rotative