Learn More
3M™ Plaques de protection intérieures
Code produit 11735304
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Peut être utilisée pour augmenter deux nuances foncées du filtre de soudage
Peut être utilisée pour augmenter une nuance foncée du filtre de soudage
Conditionnement:
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) unitSize
11735304 Peut être utilisée pour augmenter deux nuances foncées du filtre de soudage 5 pièces
11745294 Peut être utilisée pour augmenter une nuance foncée du filtre de soudage 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11735304 Fournisseur 3M™ Code fournisseur 7100080228
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.00€
    44.16€ / 5 pièces
    Économisez 13.84€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Spécification
Couleur Transparent
Dimensions (L x l) 42 x 91 mm
À utiliser avec (équipement) Peut être utilisée pour augmenter deux nuances foncées du filtre de soudage
À utiliser avec (application) Peut être utilisée pour augmenter deux nuances foncées du filtre de soudage.
Type de produit Plaque de protection intérieure