Learn More
OHAUS™ Plateau rotatif d’inoculation
Code produit. p-7158948 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Dimensions:
Boîte de Pétri, 100 mm
Boîte de Pétri, 100 mm, 150 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15782459
Marque: OHAUS™ 30400046
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le plateau rotatif d’inoculation OHAUS™ fournit un support sécurisé pour maintenir la verrerie à des positions élevées.
  • OHAUS offre la plus grande sélection de kits de cadres de laboratoire, de plateformes élévatrices de laboratoire, de tiges et de supports dans l’industrie pour maintenir la verrerie en toute sécurité
  • Cadres de laboratoire standard ou configurations personnalisables avec des options adaptées à n’importe quel espace ou application
  • Sélectionnez parmi les 13 kits de cadres de laboratoire préconfigurés (connecteurs et pieds inclus) pour tiges qui peuvent être achetées individuellement et combinées avec les accessoires OHAUS pour construire un cadre personnalisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Plateau rotatif d’inoculation
Matériau Fonte
À utiliser avec (équipement) Boîte de Petri de 100 mm
Description Pince, non électrique, CLN-INOTTS
Diamètre (métrique) 114,00 mm
Hauteur (métrique) 76,000 mm
Hauteur (impériale) 3,00 po
Dimensions Boîte de Pétri, 100 mm