Learn More
Eppendorf™ Agitateur incubateur Innova™ 40
Code produit. p-8015675
Click to view available options
Orbite:
1,9 cm
2,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11360015
Marque: Eppendorf™ M12990092
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez ces agitateurs incubateurs polyvalents pour prendre en charge les applications à grande vitesse et les charges de travail lourdes. Les agitateurs incubateurs New Brunswick Scientific™ Innova™ 40 offrent de larges plages de température pour la culture d’une grande variété d’organismes dans des flacons jusqu’à 3 litres.
  • Son fonctionnement extrêmement silencieux contribue au confort de votre environnement de travail
  • Le dispositif d’entraînement contrebalancé à triple excentration est logé dans un boîtier en fonte et assure un fonctionnement sans vibration et sans souci pendant plusieurs années
  • Le modèle pour paillasse compact s’adapte facilement à la paillasse et peut accueillir des flacons jusqu’à 3 L
  • Le couvercle transparent permet de visualiser facilement les cultures et se soulève facilement pour accéder à tous les échantillons
  • La plateforme polyvalente (vendue séparément) peut accueillir des flacons jusqu’à 3 L ainsi que des portoirs pour tubes à essai et des supports de microplaques
  • Certifié. Conforme aux normes cETL, UL, CSA et CE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 2,5 cm
Vitesse de rotation 25 à 500 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Capacité 3 L
Type de produit Agitateur incubateur
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 76,2 cm
Hauteur (métrique) 101,6 cm
Largeur (métrique) 55,9 cm
Modèle Innova 40
Plage de durée 0,01 à 99h59, en continu