Learn More
New Brunswick Scientific™ Agitateurs incubateurs Innova™ 42
Code produit. p-8015673
Click to view available options
Orbite:
1,9 cm
2,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 11350025
Marque: New Brunswick Scientific™ M13350012
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Utilisez cet agitateur incubateur polyvalent pour une variété d’applications. Les agitateurs incubateurs Innova™ 42 New Brunswick Scientific™ offrent un confort exceptionnel qui vous permet d’agiter simultanément et d’incuber des cultures statiques dans les mêmes conditions.
  • Agitateur incubateur superposable ou de paillasse avec réfrigération en option
  • Utilisez sur ou sous la paillasse ou superposé pour économiser de l’espace
  • Un tiroir de culture, une rampe d’alimentation de gaz, une alarme à distance et un régulateur d’humidité sont disponibles en option
  • L’entraînement à contrepoids à triple excentration en fonte offre des années de fonctionnement fiable
  • Les commandes programmables du système Innova modifient automatiquement la température, la vitesse et les lampes UV germicides et photosynthétiques en option à intervalles réguliers
  • Les échantillons sont visibles grâce à une large fenêtre et à l’éclairage interne, ce qui évite d’ouvrir la porte
  • Le réservoir d’eau intégré humidifie la chambre pour réduire l’évaporation des échantillons, tout en protégeant l’unité contre les déversements et en incluant un drain pour faciliter le nettoyage
  • La plateforme polyvalente (vendue séparément) peut accueillir des flacons jusqu’à 4 L ainsi que des portoirs pour tubes à essai et des supports de microplaques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Orbite 2,5 cm
Vitesse de rotation 25 à 400 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz
Tension 230 V
Capacité 4 L
Type de produit Agitateur incubateur
Fréquence 50 Hz
Profondeur (métrique) 75,4 cm
Hauteur (métrique) 131 cm
Largeur (métrique) 62 cm
Modèle Innova 42
Plage de durée 0,01 à 99h59, en continu