Learn More
Eppendorf™ Congélateurs de laboratoire Innova VIP C760 ULT
Click to view available options
Capacité (métrique):
760 l
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Capacité : 760 l
- Espace au sol nécessaire : 205 x 78,5cm
- Consommation : 16,0 kWh/jour (congélateur réglé sur -80°C) (230 V)
- Le délai entre la température ambiante et -85°C est de 5,8 heures
- Contient jusqu’à 57 200 échantillons
- Couvercles intérieurs de 30 mm d’épaisseur, faits à partir d’isolation moulée, contribuent au maintien d’une température stable
- Les joints spéciaux basses températures pour portes extérieures permettent aux autres joints de rester flexibles à –86°C et d’empêcher l’accumulation de glace
- Protection par mot de passe des points de consigne d’alarme et de température pour éviter toute modification non autorisée des paramètres
- Chaque congélateur s’installe en toute simplicité, en glissant sans effort, à travers une porte de taille standard
- Compatible avec le système d’injection CO2/LN2 pour assurer le niveau de sécurité le plus élevé des échantillons
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 760 l |
| Profondeur (métrique) extérieure | 785 mm |