Learn More
Greiner Bio-One Aiguilles et anses d’inoculation jetables
Code produit. 10792142
Click to view available options
Type de produit:
Aiguille d’inoculation
Anse d’inoculation
Couleur:
Blanc
Bleu
Type d’emballage:
Emballage individuel
En vrac
Conditionnement:
2000 pièces
600 pièces
Volume:
1 μl
Code produit. 10792142
Marque: Greiner Bio-One 731170
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en PS pour une solidité et une flexibilité garanties. Les anses d’inoculation jetables Greiner Bio-One™ facilitent la collecte et l’inoculation
  • Les aiguilles sont idéales pour le prélèvement de colonies simples ; les anses sont idéales pour le prélèvement de volumes de culture désignés
  • Conditionnement individuel ou en vrac
  • Hydrophobe
  • Plage de températures : –20 à +60°C
  • Stérilisation par irradiation
  • Exclusivement destinés à un usage unique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Jetable Oui
Longueur (métrique) 200 mm
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Couleur Bleu
Type de produit Aiguille d’inoculation
Type d’emballage En vrac