Learn More
WTW™ pH-mètre de paillasse inoLab™ 7110
Click to view available options
Type de sonde:
3 in 1 pH electrode
Non inclus
Électrode combinée de pH
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Beschreibung
- Résultats de mesure reproductibles par reconnaissance automatique des valeurs stables
- Fonctionnement sécurisé : les fonctions automatisées réduisent le nombre de clés
- Précision de mesure accrue grâce à la minuterie d’étalonnage avec des rappels périodiques pour l’étalonnage
- Convient parfaitement aux mesures de routine en laboratoire, où la documentation automatique n’est pas une priorité
- Surface lisse et facile à nettoyer
- Disponible en un seul instrument de mesure, en tant qu’ensemble avec une électrode standard avec capteur T intégré, ou en tant qu’ensemble avec une électrode de précision
Spezifikation
Spezifikation
| Comprend | Prise DIN, alimentation universelle, bras d’électrode et manuel d’utilisation |
| Précision (température) | ±0,1K |
| Précision (mV) | ±0,3, ±1 |
| Précision (pH) | ±0,005, ±0,01 |
| Détails de la gestion des données | Mémoire d’étalonnage de l’enregistrement actuel |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les mesures de routine dans le laboratoire où la documentation automatique n’est pas prioritaire et pour le fonctionnement CA et en batterie |
| Gamme (pH) | -2 à 20 |
| Résolution (pH) | -2 à 20 ±0,01, -2 à 19,999 ±0,005 |
| Gamme (mV) | ±1 200, ±0,3 |
| Résolution (mV) | ±(1 200,0 ±0,3 mV) |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur