Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrate de sel disodique inosine-5’-monophosphate
Code produit. 15454439
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15454439
Brand: Thermo Scientific Chemicals J61959.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 352195-40-5 | C10H11N4Na2O8P | 392.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 352195-40-5
Formule moléculaire C10H11N4Na2O8P
Poids moléculaire (g/mol) 392.17
Numéro MDL MFCD00036201,MFCD00036201
Clé InChI AANLCWYVVNBGEE-IDIVVRGQSA-L
Synonyme disodium 5'-inosinate
CID PubChem 123134061
Nom IUPAC disodium [(2R,3S,4R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(6-oxo-6,9-dihydro-3H-purin-9-yl)oxolan-2-yl]methyl phosphate
SMILES [Na+].[Na+].O[C@@H]1[C@@H](COP([O-])([O-])=O)O[C@H]([C@@H]1O)N1C=NC2=C1NC=NC2=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Inosine-5'-monophosphate disodium salt hydrate
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de la formule 392.17 (Anhydrous)
Forme physique Poudre cristalline