Learn More
Inosine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10794431 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10794431 100 g Flacon en verre 100g
10152490 10 g Flacon en verre 10g
10396560 25 g Flacon en verre 25g
10553884 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10794431 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 122251000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 58-63-9 | C10H12N4O5 | 268.23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-63-9
Formule moléculaire C10H12N4O5
Poids moléculaire (g/mol) 268.23
Numéro MDL MFCD00066770
Clé InChI UGQMRVRMYYASKQ-YPLCUDRINA-N
Synonyme inosine, hypoxanthosine, ribonosine, atorel, oxiamin, trophicardyl, selfer, pantholic-l, panholic-l, hypoxanthine riboside
CID PubChem 6021
ChEBI CHEBI:17596
Nom IUPAC 9-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]-3H-purin-6-one
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=NC2=C1N=CNC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Inosine
Absorbance 1.65 to 1.77 (A250/A260), 0.22 to 0.26 (A280/A260)
Point de fusion 212°C to 213°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 31, 25
Merck Index 15, 5018
Conditions de rotation spécifiques − 49.20 (18.00°C c=1,H2O)
Rotation spécifique -49.2
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.1g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol
Spectrophotométrie 98 to 102% (lambda max. 248.5nm,pH 7) Molar absorptivity 12200+/-2%,on dry substance
Transmittance 98% min. (c=1, H2O, 430nm, 1cm cell)
Poids de la formule 268.22
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline