Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide hexaphosphorique d’inositol, solution à 40-50 % en poids
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
1 l
2,5 l
Conditionnement:
1L
2.50L
250mL
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Inositol hexaphosphoric acid |
| Note relative au nom | 40-50 wt. % Aqueous Solution |
| CAS | 83-86-3, 7732-18-5 |
| Point d’ébullition | 105.0°C |
| Formule moléculaire | C6H18O24P6 |
| Numéro MDL | MFCD00082309 |
| Densité | 1.3700g/mL |
| Synonyme | phytic acid, phytate, fytic acid, inositol hexaphosphate, alkalovert, myo-inositol hexaphosphate, alkovert, phytine, acide fytique, acidum fyticum |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: miscible. |
| Clé InChI | IMQLKJBTEOYOSI-GPIVLXJGSA-N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Inositol hexaphosphoric acid, 40-50 wt% aqueous solution
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.