Learn More
Adolf Wolf Sanoclav™ Autoclave en inox
Code produit. 12187700
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 L
Code produit. 12187700
Marque: Adolf Wolf Sanoclav™ 01028+02003+02007
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Autoclave vertical à contrôle manuel
• Régulation en pression
• Soupape de sécurité
• Manomètre de contrôle
• Conforme à la norme AFNOR NFS M90320, spécifiant une stérilisation de 10 min à 134°C (2,04 bar) ou 20 min à 121°C (1,05 bar)
• Chauffage réglé manuellement en régime d'équilibre pour maintenir l'ébullition interne
• Purge d'air manuelle
• La soupape sifflet se déclenche lorsque la pression de démarrage est atteinte
• Autoclave manuel
• Inclus avec 1 panier inox grillagé et une plaque de fond
Spécification
Description Autoclave en inoxydable
Capacité (métrique) 20 L
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.