Learn More
Kolmi Hopen™ Distributeur de tabliers INOX™ Premium
Code produit 17770099 Tous les produits Medicom Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Distributeur de tabliers de qualité supérieure ; certifications / conformité : ISO 9001 ; profondeur (métrique) : 125 mm ; hauteur (métrique) : 110 mm ; matériau : Acier inox ; profondeur (métrique) : 370 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17770099 Distributeur de tabliers de qualité supérieure ; certifications / conformité : ISO 9001 ; profondeur (métrique) : 125 mm ; hauteur (métrique) : 110 mm ; matériau : Acier inox ; profondeur (métrique) : 370 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17770099 Fournisseur Kolmi Hopen™ Code fournisseur 20.B1080
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.66€
    75.14€ / 1 pièces
    Économisez 17.52€
    18% de réduction
Expédition estimée: 14-12-2026
Distribuez facilement vos rouleaux de tabliers de protection grâce à ce distributeur de qualité supérieure.
  • Distribue facilement les tabliers
  • En métal résistant
Spécification
Profondeur (métrique) 125 mm
Largeur (métrique) 370 mm
Hauteur (métrique) 110 mm
Matériau Acier inoxydable
Certifications/Conformité ISO 9001