Learn More
Mettler Toledo™ Électrodes de pH InPro™ 3253i/SG
Code produit. 12869031 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
325 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12869031
Marque: Mettler Toledo™ 52005377
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Électrode de pH nécessitant peu d’entretien fournie complète avec électrolyte liquide précomprimée remplie en usine. Les électrodes de pH de Mettler Toledo™ InPro™ 3253i/SG sont adaptées à un large éventail d’applications dans les secteurs de la biotechnologie, des produits pharmaceutiques et des procédés chimiques.
  • Durée de vie prolongée
  • Valeurs de mesure précises
  • Résistance aux problèmes de mesure au niveau du diaphragme
  • Sonde de température intégrée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs K8S
Diamètre (métrique) 12 mm
Type Électrode de pH InPro™ 3253i/SG
Comprend Solution de terre
Longueur (métrique) 120 mm
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Gamme de température (métrique) 0°C à 100°C
Certifications/Conformité Certification CE