Learn More
Miele Professional™ Insert
Code produit. 13102280 Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
Hauteur (métrique):
95 mm
120 mm
145 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 13102280
Marque: Miele Professional™ 3830280
Il en reste null
Spécification
Type de produit Insert
À utiliser avec (équipement) 56 boîtes de Pétri, 100 mm de diamètre, pour panier inférieur, 56 supports, 70 mmH, espacement de 26 mm
Profondeur (métrique) 445 mm
Hauteur (métrique) 145 mm
Largeur (métrique) 485 mm
Quantité 1 de chaque