Learn More
Miele Professional™ Injecteur mobile
Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
:
E ; modèle : 8527) < / 24
Description
15 buses (E 352) 6 x 220 mm avec clips (E 354)
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type de produit | Insert / module pour verrerie à col étroit |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Capacité | 15 pièces de verrerie à col étroit |
| À utiliser avec (équipement) | Laveurs-désinfecteurs, laboratoire |
| Profondeur (métrique) | 352 mm |
| Hauteur (métrique) | 250 mm |
| Largeur (métrique) | 558 mm |