Learn More
Miele Professional™ Insert
Code produit. 10716681 Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
:
Dimensions (P x L x H) : 320 x 200 x 132 mm
Code produit. 10716681
Marque: Miele Professional™ 12667370
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Insert E 104/1 pour un chargement optimal des tubes à essai de 12 x 105 mm ou moins
  • Convient à 200 tubes à essai
  • la largeur de maille est de 8 x 8 mm
  • y compris couvercle A 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Insert, quart
Modèle E 104/1
À utiliser avec (équipement) tubes à essai jusqu'à 12 x 105 mm
Profondeur (métrique) 320 mm
Hauteur (métrique) 132 mm
Largeur (métrique) 200 mm
Quantité 1 de chaque