Learn More
Miele Professional™ Insert
Code produit. 10019350 Tous les produits Miele Produits
Click to view available options
:
Dimensions (P x L x H) : 430 x 195 x 186 mm
Code produit. 10019350
Marque: Miele Professional™ 3808310
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Insert E 106 pour un chargement optimal des flacons à col large, etc.
  • Équipé de 10 crochets à ressort x 175 mm de hauteur et 16 x 105 mm de hauteur
  • La distance entre les crochets à ressort est d’environ 60 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Insert, moitié
Modèle E 106
À utiliser avec (équipement) verres à col large, éprouvettes graduées, etc.
Comprend 10 grands crochets de 175 mm de hauteur (L'écartement entre les crochets correspond à env. 60 mm)
Profondeur (métrique) 430 mm
Hauteur (métrique) 186 mm
Largeur (métrique) 195 mm
Quantité 1 de chaque