Learn More
Fisherbrand™ Insert pour boîtes Maxi
Code produit. 12347167 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimension du tube:
8 x 1,5 ml
15 x 5 ml
8 x 20 ml
8 x 50 ml
15 x 15 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12347167
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués avec des couvercles à charnière et dotés d’inserts interchangeables qui contiennent des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons à scintillation, des flacons universels, des cryotubes et des tubes Falcon ; ils constituent une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou radio-isotopes.
  • Insert pour boîte Maxi - 3 x tubes Falcon, 8 x tubes de 1,5 ml
  • Les boîtes de stockage Cleaver Scientific sont fabriquées avec des couvercles à charnière et peuvent accueillir des inserts interchangeables contenant des microtubes, des tubes à centrifuger, des flacons à scintillation, des flacons universels, des cryotubes et des tubes Falcon
  • Notre gamme de bacs au sol et de paillasse avec pieds antidérapants et couvercles à charnière est également fournie
  • Ils constituent une solution idéale pour le stockage à court terme de déchets radioactifs ou de radio-isotopes
  • Les bacs de stockage Beta et Gamma sont disponibles en cinq tailles ; les deux plus grands modèles de bacs ont des roues afin de faciliter leur transport
  • Des sacs à cordon à usage intensif en option sont également disponibles
Spécification
À utiliser avec (équipement) Pour boîtes Maxi
Hauteur (métrique) 40mm
Type de produit Insert
Dimension du tube 8 x 1,5 ml
Largeur (métrique) 160mm