Learn More
3M™ Lingettes pour le retrait instantané des microbes
Code produit. 17751679
Click to view available options
Certifications/Conformité:
EN/SP, OUS
FR/GE
Conditionnement:
4 canisters
Code produit. 17751679
Marque: 3M™ 7100244448
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les lingettes pour le retrait instantané des microbes sont des lingettes nettoyantes qui capturent, retiennent et retirent les microbes pour éliminer quasiment tout risque de contamination croisée. Elles sont efficaces simplement avec de l'eau, en enlevant les microbes instantanément lorsque l'on essuie. Elles sont idéales pour les surfaces fréquemment touchées.
  • Capture rapidement, retient et retire 99,9% des microbes incluant le SARS-Cov-2 pour éliminer quasiment tout risque de contamination croisée (basée sur des essais effectués par une tierce partie indépendante avec seulement de l'eau)
  • Efficace simplement avec de l'eau - pas besoin de désinfectant, ni d'EPI
  • Facile à utiliser - retire les microbes en essuyant, avec effet immédiat sans temps de contact.
  • Efficace aussi avec un désinfectant à base d'ammonium quaternaire (QUAT)
  • Participe à la réduction des déchets à l'aide de boites rechargeables, si les lingettes sont sèches simplement ajouter de l'eau
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Lingette
Longueur (impériale) 7,7 in
Longueur (métrique) 195 mm
Largeur (impériale) 10 po
Largeur (métrique) 254 mm
Certifications/Conformité EN/SP, OUS
Dimensions (L x l) 195 mm x 254 mm
À utiliser avec (application) Élimination des microbes
Quantité d’emballage 85 feuilles/boîte, 4 boîtes/boîte
*Based on third party testing with water only.