Learn More
Étalon d'étalonnage d'instrument 2 pour ICP/MS, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| Ag | 100μg/ml |
| Al | 100μg/ml |
| As | 100μg/ml |
| Ba | 100μg/ml |
| Plus | 100μg/ml |
| Ca | 100μg/ml |
| Cd | 100μg/ml |
| Co | 100μg/ml |
| Cr | 100μg/ml |
| Cu | 100μg/ml |
| Fe | 100μg/ml |
| K | 100μg/ml |
| Mg | 100μg/ml |
| Mn | 100μg/ml |
| Mo | 100μg/ml |
| Na | 100μg/ml |
| Ni | 100μg/ml |
| Pb | 100μg/ml |
| Sb | 100μg/ml |
| Se | 100μg/ml |
| Sn | 100μg/ml |
| Sr | 100μg/ml |
| Ti | 100μg/ml |
| Tl | 100μg/ml |
| V | 100μg/ml |
| Zn | 100 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Instrument Calibration Standard 2 |
| Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
| Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
| Technique | ICP-MS |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Type de solution | Standard Solution |
| Type | ICP/ICP-MS Standard |
| Solvent or Matrix | Nitric Acid/Trace Tartaric Acid/Trace Hydrogen Fluoride |
| Quantité | 125 ml |
| Qualité | ICP/ICP-MS |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- instrument calibration standard 2
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: nitic acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire