Learn More
Référence d’étalonnage des instruments 4 pour éléments ICP et HGA, Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
Les étalons analytiques Honeywell Fluka™ offrent une gamme croissante de matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité pour le marché européen, produits selon la norme ISO 9001.Nos produits sont adaptés à une large gamme d’industries et d’applications et sont livrés avec un certificat d’analyse détaillé (CoA) dans chaque livraison. Une assistance technique experte gratuite est disponible, pour vous assurer que vous avez les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et passer un audit.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Instrument Calibration Standard 4 for ICP and HGA elements |
| Conditionnement | Bouteille en plastique |
| CAS | 7778-39-4 |
| Technique | ICP-OES and ICP-MS |
| pH | <2 |
| Quantité | 100 ml |
| Qualité | ICP |