Learn More
Étalon de contrôle de vérification des instruments7 pour l'analyse environnementale, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
| Analyte | Concentration |
|---|---|
| Y | 600μg/ml |
| Al | 100μg/ml |
| As | 100μg/ml |
| Cd | 100μg/ml |
| Co | 100μg/ml |
| Cr | 100μg/ml |
| Cu | 100μg/ml |
| Fe | 100μg/ml |
| K | 100μg/ml |
| Mg | 100μg/ml |
| Mn | 100μg/ml |
| Na | 100μg/ml |
| Ni | 100μg/ml |
| Pb | 100μg/ml |
| Zn | 100 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Instrument Check Standard 7 |
| Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
| Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Solvent or Matrix | 2% HNO3 |
| Quantité | 500 ml |
| Qualité | Environnement |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Components in 2% HNO3: Al •100Glc mug/mL As •100Glc mug/mL Cd •100Glc mug/mL Cr •100Glc mug/mL Co •100Glc mug/mL Cu •100Glc mug/mL Fe •100Glc mug/mL Pb •100Glc mug/mL Mg •100Glc mug/mL Mn •100Glc mug/mL Ni •100Glc mug/mL K •100Glc mug/mL Na •100Glc mug/mL Y •600Glc mug/mL Zn •100Glc mug/mL |
Sécurité et traitement
- Instrument Check Standard 7
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire