Learn More
Buerkle™ Plateau pour instruments
Tous les produits Bürkle Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Longueur (métrique):
190 mm
240 mm
268 mm
355 mm
428 mm
Largeur (métrique):
150 mm
180 mm
208 mm
240 mm
288 mm
Dimensions (L x l x H):
190 x 150 x 17 mm
240 x 180 x 17 mm
268 x 208 x 17 mm
355 x 240 x 17 mm
428 x 288 x 17 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
Plateaux à usage multiple - là où il est nécessaire de nettoyer les instruments, l’équipement, les marchandises et les pièces de précision.
- Mélamine, blanche
- Autoclavables jusqu’à 121°C max. et 20 min.
Specifications
Specifications
| Dimensions (L x l x H) | 268 x 208 x 17 mm |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 17 mm |
| Longueur (métrique) | 268 mm |
| Matériau | Mélamine |
| Type | Plateau à instruments |
| Largeur (métrique) | 208 mm |
| À utiliser avec | Pour un rangement impeccable des instruments, du matériel, des produits et des pièces de précision |
| Longueur (impériale) | 10,55 po |
| Hauteur (impériale) | 0,66 in |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction