Learn More
Hanna Instruments™ Bottes en caoutchouc bleues résistantes aux chocs
Beschreibung
- Une botte en caoutchouc bleue résistante aux chocs conçue pour protéger votre instrument Hanna et en faciliter la manipulation
- La botte spéciale aide à prévenir les dommages dus à un impact accidentel
- Le boîtier en caoutchouc durable garantit aux utilisateurs une prise en main sûre de leur instrument lors de son utilisation sur le terrain, dans l’usine ou dans la salle de production
- Il peut résister à des températures élevées allant jusqu’à 200°C (392°F) ainsi qu'à l'ozone et à d'autres phénomènes environnementaux
- Conçus pour les compteurs de pH, de paramètres multiples et de température sélectionnés
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Conformité | Bottes en caoutchouc bleu, résistantes aux chocs, boîtier ergonomique, conçu pour protéger votre instrument et prévenir tout dégât lié aux chocs accidentels, à l’ozone et aux phénomènes environnementaux |
| Couleur | Bleu |
| Type de produit | Botte en caoutchouc |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?