Learn More
Buerkle™ Plateau à instruments
Code produit. p-8002284 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
700 ml
1000 mL
1 800 ml
2300 mL
5500 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10640072
Marque: Buerkle™ 42302050
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Buerkle™ — les plateaux à instruments Buerkle™ conviennent parfaitement à une variété d’utilisations dans les laboratoires, hôpitaux, pharmacies et dans l’industrie agroalimentaire
  • Mélamine
  • Plateau blanc sans couvercle
  • Autoclavables
  • Couvercle disponible en tant qu’accessoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Dimensions (L x l x H) 210 x 110 x 35 mm
Couleur Blanc
Hauteur (métrique) 35 mm
Longueur (métrique) 210 mm
Matériau Mélamine
Type Plateau à instruments
Largeur (métrique) 110 mm
À utiliser avec Pour une utilisation dans les laboratoires, les hôpitaux, les industries alimentaires et les domaines exigeant un stockage net des articles
Longueur (impériale) 8,26 in
Hauteur (impériale) 1,37 in
Forme Rectangulaires
Largeur (impériale) 4,33 in