Learn More
Bochem™ Plateau à instruments
Le plateau porte-instruments Bochem™ a des angles arrondis et comprend un couvercle.
Marque: Bochem™ 8406
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Acier inoxydable
- Bords arrondis
- Couvercle inclus
Spécification
250 x 150 x 60 mm | |
250 mm | |
Plateau à instruments | |
Couvercle |
60 mm | |
Acier inoxydable | |
150 mm | |
Rectangulaires |