Learn More
Lauda™ Tube d’isolation
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
13 mm
Conditionnement:
1m
Description
- Pour les tuyaux à diamètre extérieur maximal
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Pour tuyaux à diamètre extérieur maximal de 12 mm |
| Gamme de températures | 105°C |
| Type | Tubulure d’isolation |
| Matériau | Caoutchouc EPDM |
| Température (métrique) maximale | 105°C |
| Diamètre (métrique) intérieur | 13 mm |