Learn More
Lauda™ Tube d’isolation
Code produit. 10383722
Click to view available options
Diamètre (métrique) intérieur:
16 mm
Conditionnement:
1m
Code produit. 10383722
Marque: Lauda™ RKJ 024
Fabriqués en silicone. Le tube d’isolation Lauda™ est adapté aux tuyaux à diamètre extérieur maximal
  • Pour les tuyaux à diamètre extérieur maximal
Spécification
Gamme de températures 105°C
Matériau Caoutchouc EPDM
Température (métrique) maximale 105°C
Diamètre (métrique) intérieur 16 mm