Learn More
BD Medical™ Cathéters Insyte™ IV, 24 G x 19 mm
Click to view available options
Comprend:
Pas d’ailes
Description
- Le matériau BD Vialon™ se ramollit dans la veine et présente une plus grande résistance à la plicature
- L’aiguille biseautée et entaillée augmente la facilité de pénétration
- L’augmentation du temps d’infiltration réduit les coûts totaux de l’IV et permet de prolonger les traitements
- Réduit les risques de phlébite jusqu’à 50 %
- Réduit les complications de l’infiltration, ce qui réduit le besoin de recommencer l’IV
- Disponible avec des ailes stabilisées pour fixer le cathéter, améliorant alors sa protection
Spécification
Spécification
| Matériau | BD Vialon |
| Couleur | Jaune |
| Calibre d’aiguille | 24 G |
| Diamètre (métrique) de l’aiguille extérieure | 0,7 mm |
| À utiliser avec (application) | Thérapies intra-veineuses |
| Comprend | Pas d’ailes |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 0,75 po |
| Type de produit | Cathéter veineux périphérique |
| Type de pointe d’aiguille | Biseauté, entaillé |
| À utiliser avec (équipement) | Lignes de perfusion IV |