Learn More
Lauda™ Refroidisseur de circulation intégré IN 230 TW avec fiche CEE7/7, réfrigérants traditionnels
GREENER_CHOICE
Code produit. 16823660
Click to view available options
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16823660
Marque: Lauda™ L002665
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Thermostat de procédé avec système de refroidissement intégré pour le contrôle dynamique de la température dans les circuits externes
  • Affichage TFT en couleur pour l’indication simultanée de valeurs réelles / définies, l’illustration graphique du profil de température
  • Navigation dans les menus en texte clair
  • Six langues sélectionnables DE, EN, FR, SP, IT, RU
  • Gestion des liquides de transfert thermique avec des propriétés stockées
  • Entrée facile via le curseur et les touches
  • Touche Tmax supplémentaire pour la protection contre la surchauffe
  • Assistant d’auto-vérification pour le diagnostic du système
  • Contrôleur continu entièrement électronique avec action PID pour contrôle interne et externe
  • Fonction d’auto-adaptation pour la détermination des paramètres de contrôle
  • Système PowerAdapt pour l’utilisation de la plus grande quantité de chaleur possible permise par le système d’alimentation électrique
  • Protection contre la surchauffe à faible niveau et réglable avec alarme acoustique à utiliser avec les liquides inflammables et non inflammables
  • Pompe à pression extrêmement puissante
  • Équipé d’une interface USB et Ethernet en standard
  • Port pour Pt100 externe intégré, second Pt100 externe possible via le module d’interface
  • Indication de défaut à distance par contact libre
  • Possibilité de mise à niveau de deux interfaces supplémentaires (modules RS 232/485, Profibus, analogiques, de contact ou EtherCat)
  • Le programmateur avec 150 segments de température/temps peut être séparé en cinq programmes
  • Dérivation réglable pour limite de pression
  • Affichage numérique de la pression de pompe
  • Serveur Web intégré pour un fonctionnement basé sur un navigateur dans les réseaux locaux via PC, tablette ou smartphone, transfert sécurisé de données grâce à la procédure d’authentification et au cryptage
  • Système SmartCool de gestion numérique de refroidissement à économie d’énergie incluant la commande marche-arrêt du compresseur
  • Refroidissement du condenseur
  • Eau
  • Utilise des réfrigérants traditionnels (HFC) conformément à la législation européenne pour contrôler des gaz fluorés (UE) 517/2014
  • Caractéristiques techniques :
    • Plage de températures de fonctionnement : -30 à 120°C
    • Plage de température ambiante : 5 à 40°C
    • Stabilité thermique : 0,05 ±K
    • Puissance de chauffage max. : 2,7 kW
    • Puissance max. : 3,7 kW
    • Consommation électrique : 16 A
    • Pression de pompe max. : 3,5 bar
    • Pression max. de débit de la pompe : 40 L/min
    • Filetage de connexion d’entrée/sortie (extérieur) : G 3/4
    • Taille du tuyau d’entrée / sortie : 3 à 4 in.
    • Volume de remplissage min. : 3,6 L
    • Volume de remplissage max. : 8,7 L
    • Filetage du raccord de refroidissement d’eau (extérieur) : 3 à 4 in.
    • Température d’eau de refroidissement recommandée : 15°C
    • Débit d’eau de refroidissement : 3 L/min
    • Différence de pression min. eau de refroidissement : 1 bar
    • Pression max. eau de refroidissement : 10 bar
    • Dimensions globales (l x P x H) : 430 x 550 x 760 mm
    • Niveau sonore : 58 dB(A)
    • Alimentation : 230 V, 50 Hz
    • Fiche d’alimentation : cordon d’alimentation avec fiche inclinée (CEE7/7)
    • Puissance de refroidissement :
      • 100°C, huile thermique, 2,3 kW
      • 20°C, éthanol ; 2,3 kW
      • 10°C, éthanol ; 2,3 kW
      • 0°C, éthanol ; 1,9 kW
      • -10°C, éthanol ; 1,3 kW
      • -20°C, éthanol ; 0,75 kW
      • -30°C, éthanol ; 0,35 kW
  • Spécification
    Tension 230 V