Learn More
Diversey™ Distributeur hybride IntelliCare
Code produit. 17663105
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 17663105
Marque: Diversey™ D7524179
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Le système de distribution hybride IntelliCare peut répondre à tous les besoins en matière de nettoyage des mains grâce à une plateforme polyvalente, moderne et durable compatible avec les produits liquides / gels et les produits sous forme de mousse.
  • Distribue des flacons contenant 1 300 ml de savon pour les mains et 1 200 ml de désinfectant pour les mains à base d’alcool
  • Peut distribuer 0,4 ml ou 1,00 ml par jet
  • Le distributeur hybride permet de passer automatiquement du mode sans contact au mode manuel si les batteries sont épuisées avant leur remplacement
  • Alarme de niveau bas du produit et signal de batterie faible
  • Le distributeur de verrouillage est doté d’une fenêtre translucide qui permet de voir le produit sans l’altérer
Spécification
Type de produit Distributeur hybride (manuel / automatique)
Couleur Noir