Learn More
BUCHI Contrôleur et interface de vide Rotavapor I-300
Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Comprend:
Autonome
Kit pour V-300/600
Kit pour V-300/600, flacon de Woulff
Kit pour flacon à col large V-300/600
Unité de vannes
Unité de vannes ; utilisation : Source de vide non-BUCHI
À utiliser avec (équipement):
Pompes à vide R-300, non Buchi
R-300
R-300 avec pompes à vide non Buchi
R-300, V-300, V-600
Modèle:
Pro
Étalon
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Intégration facile “plug and play” dans un système Rotavapor™ R-300 à tout moment
- Contrôle central de tous les paramètres de processus, comme la vitesse de rotation, la température (le chauffage, le refroidissement, la vapeur) et la pression
- Surveillance à distance depuis un smartphone, y compris les messages envoyés directement et l’affichage en temps réel
- Modes : manuel, minuteur, continu
- La flexibilité de l’interface permet une installation facile et un fonctionnement pratique à partir de plusieurs positions :
- Poignée Rotavapor™
- Pompe à vide
- Hotte filtrante ou mur de paillasse de laboratoire
- Fonctionnement autonome pour le contrôle local d’un système de vide central
- Traitement parfaitement synchronisé grâce à l’évaporateur rotatif contrôlé de manière centralisée, au bain chauffant, à la pompe à vide à vitesse contrôlée et au refroidisseur/recycleur
- Fonctionnement sans surveillance (en option) :
- Distillation automatique avec le capteur AutoDest
- Capteur en mousse pour les échantillons moussants
Spécification
Spécification
| Matériau | Plastic |
| Type | Contrôleur / interface de vide |
| À utiliser avec (équipement) | Pompes à vide R-300, non Buchi |
| Comprend | Unité de vannes ; utilisation : Source de vide non-BUCHI |
| Modèle | Étalon |