Learn More
Dueperthal™ Armoire de sécurité intérieure en tôle d’acier
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
446 x 799 x 1 830 mm
470 x 519 x 1600 mm
470 x 1119 x 1600 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Armoire anti-feu type 30
- Pour solvants à point d'inflammation élevé
- Fermeture automatique des portes en cas d'incendie
- Conforme à la norme NF EN 14470-1
- Conforme à la norme de mobilier de laboratoire EN 14727
- Armoire entièrement grise
- Armoire anti-feu type 30
- Inclus avec 3 étagères, bac de rétention, caillebotis et socle
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN EN 14470-1, DIN 14727, GS/CE |
| Profondeur (métrique) extérieure | 60 cm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 470 mm |
| Description | Intérieur en tôle d’acier |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 470 x 519 x 1600 mm |
| Modèle de porte | À charnière droite |
| À utiliser avec (application) | Solvants avec point d’éclair élevé |
| Hauteur (métrique) extérieure | 2075 mm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 1600 mm |
| Comprend | Thermocouple et cylindre de verrouillage, prise de connexion Nw 75 et mise à la terre à l’arrière de l’armoire, 1 plateau inférieur et 1 insert perforé en tôle d’acier revêtue de poudre, armoire avec base arrière réglée de 85 mm de hauteur, fermeture automatique en C |
| Afficher plus |