Learn More
Dueperthal™ Armoire de sécurité intérieure en tôle d’acier
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
446 x 799 x 1 830 mm
470 x 519 x 1600 mm
470 x 1119 x 1600 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Armoire anti-feu type 90 à étagères fixes
- Auto-surveillée, fermeture automatique des portes en cas d'incendie
- Pour stockage de produits inflammables et bombes aérosols
- Conforme à la norme NF EN 14470-1
- Conforme à la norme de mobilier de laboratoire EN 14727
- Agrément TÜV haute qualité
- Ossature grise, disponible avec portes jaunes ou grises
- Capacité de stockage/étagère
- Armoire bombe aérosol 400mL bouteille 1L bouteille 2,5L
- 245L 20 10 4 390L 45 20 8 550L 105 45 19 630L 77 34 14 860L combinée 100 45 18 860L 105 45 19
- Armoire Classic
- Fermeture automatique des portes par vérins pneumatiques
- Position porte ouverte pour faciliter les chargements/déchargements
- Armoire Classic
- Accessoires obligatoires unité de ventilation
- Inclus avec 3 étagères, bac de rétention, caillebotis et socle
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN EN 14470-1, DIN 14727, GS/CE |
| Profondeur (métrique) extérieure | 90 cm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 446 mm |
| Description | Intérieur en tôle d’acier |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 446 x 799 x 1 830 mm |
| À utiliser avec (application) | Self-monitored, Self-closing Doors In Case Of Fire. For Storage Of Flammable Products And Spray Cans |
| Hauteur (métrique) extérieure | 2080 mm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 1830 mm |
| Comprend | Thermal Monitoring And Cylinder Lock Is In Case Of Fire Self-closing. Exhaust Socket NW 75 And Ground Terminal On The Cabinet Roof, Adjustable Feet For Leveling, Visually Check The Venting Cut, Set Back Base With Height Of 85mm |
| Capacité de charge | 210 L |
| Afficher plus |