Learn More
Memmert™ Prise IP68 intérieure pour UN160plus
Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
Ampérage:
2 A
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Peut être commandée uniquement avec une plage de températures limitée - max. +60°C)
- Exigences d’alimentation électrique : 230 V, 2 A, 500 W
- Peut être désactivée avec l’interrupteur marche/arrêt
- Ne peut pas être activée individuellement
- IP68 étanche à l’humidité
- Nécessite l’option A8 contre la surcharge
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Étuve UN160plus |
| Type | Prise intérieure |
| Tension | 230 V |
| Ampérage | 2 A |