Learn More
BINDER™ Éclairage intérieur
Tous les produits BINDER Produits
Click to view available options
No. of Places:
Ampoule unique
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Avec 1 ou 2 ampoules de 15 W
- Permet de faciliter l’accès et l’identification des incubateurs et des chambres
- Différentes tensions disponibles
Spécification
Spécification
| Description | Éclairage intérieur - modèle 230/240 V en option, avec ampoule de 15 W |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres BINDER ED 260 |
| Matériau | Verre |
| No. of Places | Ampoule unique |
| Type | Accessoire ; Éclairage intérieur |
| Tension | 230 à 240 V |
| Puissance | 15 W |