Learn More
Memmert™ Prise intérieure
Code produit. 17120285 Tous les produits Memmert Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
HPP1060eco
HPP110eco
HPP260eco
HPP410eco
HPP750eco
IPP1060eco
IPP110eco
IPP260eco
IPP410eco
IPP750eco
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17120285
Marque: Memmert™ IPP750ecoR3
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prise IP68 intérieure (pour restriction de température +70°C en option) 230 V, 2. A. Ne peut pas être commuté individuellement, étanche à l’humidité IP68
  • Accessoires
  • Capacité en ampères 230 V/2,2 A
  • Peut être désactivé avec l’interrupteur marche/arrêt
Spécification
À utiliser avec (équipement) IPP750eco
Tension 230 V