Learn More
Intermédine-N-oxyde 100 μg/mL dans l'eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30318838
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30318838 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318838 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA14328410WA100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Intermedine N-oxide
CAS 95462-14-9
Noms d’analytes ou de composants Intermedine N-oxide
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C15 H25 N O6
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, N-oxide, [1R-[1α,7(2S*,3R*),7aβ]]-, Butanoic acid, 2,3-dihydroxy-2-(1-methylethyl)-, (2,3,5,7a-tetrahydro-1-hydroxy-4-oxido-1H-pyrrolizin-7-yl)methyl ester, [1R-[1α,7(2S*,3R*),7aβ]]-, Intermedine N-oxide
Formule InChI InChI=1S/C15H25NO6/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)22-8-11-4-6-16(21)7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12+,13+,15-,16?/m0/s1
SMILES CC(C)[C@](O)([C@H](C)O)C(=O)OCC1=CC[N+]2([O-])CC[C@@H](O)[C@@H]12
Solvent or Matrix Water
Poids moléculaire (g/mol) 315.36
Quantité 1 mL
Poids de la formule 315.1682 g/mol