Learn More
Kern Sohn Fonctionnement sur batterie interne FCB-A01
Click to view available options
:
Balance Accessory
Description
- Convient pourbalance de table KERN FCB (durée de service jusqu'à 80 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 10 h)balance de précision KERN 440 (durée de service jusqu'à 80 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 10 h)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Bench Scales |
| Type | Bloc-batterie rechargeable |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.