Learn More
Étalon interne, 4,4'-Dibromooctafluorobiphényle, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| 4,4'-Dibromooctafluorobiphényle | 10386-84-2 | 1000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4,4'-Dibromooctafluorobiphenyl |
| Note relative au nom | SW-846 Methods 8150A, 8150B, 8151 |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml |
| CAS | 10386-84-2, 1634-04-4 |
| % min. CAS | 0.1, 99.9 |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| % max. CAS | 0.1, 99.9 |
| Méthodes | For US EPA Methods 625, 8150A, 8150B, 8151 |
| Formule moléculaire | C12Br2F8 |
| Numéro MDL | MFCD00000310 |
| Afficher plus |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire